Få mere at vide
2,2'-Bithiophen-5-boronsyre pinacolester, 98%
Artikelnummer. 15497847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497847 5 g 5g
15487847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37989.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 479719-88-5 | C14H17BO2S2 | 292,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479719-88-5
Molekylær formel C14H17BO2S2
Molekylvægt (g/mol) 292.22
MDL nummer MFCD04039974
InChI nøgle HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 3592790
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 35 °C til 38 °C
Farve Blå-grøn til hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 292.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Sammensmeltet fast