Få mere at vide
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre, TRC
Artikelnummer. 30332924
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30332924 25 g
1 options
Artikelnummer. 30332924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB44744825G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethylolpropionic acid
CAS 4767-03-7
Molekylær formel C5 H10 O4
Mængde 25 g
Synonym Propionic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, 2,2-Bis(methylol)propionic acid, 2,2-Dihydroxymethylpropanoic acid, 2,2-Dimethylolpropionic acid, 3-Hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropionic acid, Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Bis-MPA, DMPA, Dimethylolpropionic acid, NSC 96616, Nikkamer PA, Propanoic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, α,α-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, α,α-Dimethylolpropionic acid, 2,2-Dimethylolpropionic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
SMIL CC(CO)(CO)C(=O)O
IUPAC navn 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 134.1305
Formel vægt 134.0579