Få mere at vide
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre, 98%
Artikelnummer. 10437730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10437730 1 kg Plastflaske 1kg
10265050 500 g Plastflaske 500g
11955071 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10437730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147970010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4767-03-7
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
InChI nøgle PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Smeltepunkt 185,0 °C til 190,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >150 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C(CH2OH)2CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 03,401
Merck Index 15,3277
Synonym 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, let opløselig i acetone, uopløselig i benzen
SMIL CC(CO)(CO)C(=O)O
IUPAC navn 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropansyre
PubChem CID 78501
Formel vægt 134.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.