Få mere at vide
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre, 98+%
Artikelnummer. 11358895
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358895 500 g 500g
11348895 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14014.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134,13 g/mol
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre bruges i syntese- og karakteriseringsundersøgelser af polyurethan-dispersion modificeret med polymethylsiloxan (Si-PUD) og dets nanokompositter inkorporeret med ler. både boron neutron capture terapi og fotodynamisk terapi Simple derivater af denne syre er blevet brugt til at konstruere dendritiske arkitekturer via klikazid -acetylen cycloaddition.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2-bis(hydroxymethyl)propionsyre anvendes i syntese- og
karakteriseringsundersøgelser af polyurethandispersion modificeret med polymethylsiloxan (Si-PUD) og dets nanokompositter inkorporeret med ler. midler til både borneutronindfangningsterapi og fotodynamisk terapi Simple derivater af denne syre er blevet brugt til at konstruere dendritiske arkitekturer via ''klik'' azid-acetylen cycloaddition.
Opløselighed
Opløselig i acetone (let), methanol og vand. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4767-03-7
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00004199
InChI nøgle PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
PubChem CID 78501
IUPAC navn 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropansyre
SMIL CC(CO)(CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Smeltepunkt 187 °C til 191 °C
Mængde 500 g
Beilstein 1756385
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3253
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone (let), methanol og vand. Uopløselig i benzen.
Formel vægt 134.13
Procent renhed ≥98%