Få mere at vide
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre, 98+%
Artikelnummer. 11348895
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348895 100 g 100g
11358895 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14014.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134,13 g/mol
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre bruges i syntese- og karakteriseringsundersøgelser af polyurethan-dispersion modificeret med polymethylsiloxan (Si-PUD) og dets nanokompositter inkorporeret med ler. både boron neutron capture terapi og fotodynamisk terapi Simple derivater af denne syre er blevet brugt til at konstruere dendritiske arkitekturer via klikazid -acetylen cycloaddition.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i acetone (let), methanol og vand. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4767-03-7
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00004199
InChI nøgle PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
PubChem CID 78501
IUPAC navn 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropansyre
SMIL CC(CO)(CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Smeltepunkt 187°C to 191°C
Mængde 100 g
Beilstein 1756385
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,3253
Opløselighedsinformation Soluble in acetone (slightly),methanol,and water. Insoluble in benzene.
Formel vægt 134.13
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid