Få mere at vide
2,2-bis(hydroxymethyl)-2,2',2″ -nitrilotriethanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10551231 100 g 100g
10592164 500 g 500g
10582164 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168871000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6976-37-0
Molekylær formel C8H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 209.24
MDL nummer MFCD00002853
InChI nøgle OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2′′-nitrilotriethanol
Navn note 99+%
Absorbans (0.1M in H2O)
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 103.0°C to 104.0°C
Farve Farveløs til gul
Tab ved tørring 0.2% max. (80°C, 5 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 209.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.