Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2,2-bis(hydroxymethyl)-2,2',2″ -nitrilotriethanol, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 10711274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10711274 500 g 500g
10797582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10711274 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327725000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6976-37-0 | C8H19NR.5 | 209,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6976-37-0
Molekylær formel C8H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 209.24
MDL nummer MFCD00002853
InChI nøgle OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Absorbans (0,1 M i H2O), (0,1 M in) H2O ved 0nm, maks. 0,02 ved 340 nm, 0,04 maks. ved 280 nm
CAS min % 99
CAS Max % 100
Smeltepunkt 103,0 °C til 104,0 °C
Farve Gul til Orange
pH 8,8 til 11,0 (1 % vandig opl. ved 25 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 209.24
Procent renhed 99+%
Grad Biokemi
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.