Få mere at vide
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2″-nitrilotriethanol, 98%
Artikelnummer. 11410707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410707 25 g 25g
11420707 100 g 100g
11430707 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22515.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
Det bruges som en biologisk buffer, organisk syntetisering, kemisk& farmaceutisk mellemprodukt. Det er velegnet til fraktionering af hæmoglobin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en biologisk buffer, organisk syntetisering, kemisk& farmaceutisk mellemprodukt. Det er velegnet til fraktionering af hæmoglobin.
Opløselighed Opløseligt i vand (209,2 g/L), ved 20
C og alkohol.°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6976-37-0
Molekylær formel C8H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 209.242
MDL nummer MFCD00002853
InChI nøgle OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Smeltepunkt 102°C to 105°C
Lineær formel (HOCH2)3CN(CH2CH2OH)2
Mængde 25 g
Beilstein 2205275
Opløselighedsinformation Soluble in water (209.2g/L),at 20°C and alcohol.
Formel vægt 209.24
Procent renhed ≥98%