Få mere at vide
2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (Hydroxymethyl)-methane, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 250 g |
| Løsningstype | Buffer |
| MDL nummer | MFCD00002853 |
| Synonym | 2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane, 2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,2-Bis(hydroxyethyl)-(iminotris)- (hydroxymethyl)-methane BIS-TRIS
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol