Få mere at vide
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317801
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30317801 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317801 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10649000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentaerythritol Dibromide
CAS 3296-90-0
Analyt- eller komponentnavne Pentaerythritol Dibromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H10 Br2 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, 1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, 1,3-Dibromo-2,2-dihydroxymethylpropane, 1,3-Dibromo-2,2-dimethylolpropane, 2,2-Dibromomethyl-1,3-propanediol, Dibromoneopentyl glycol, FR 1138, FR 522, NSC 9001, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
InChI formel InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
Løsningstype Neat
SMIL OCC(CO)(CBr)CBr
IUPAC navn 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 261.94
Mængde 100 mg
Formel vægt 259.9048 g/mol