Få mere at vide
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentaerythritol Dibromide |
| CAS | 3296-90-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pentaerythritol Dibromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H10 Br2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, 1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, 1,3-Dibromo-2,2-dihydroxymethylpropane, 1,3-Dibromo-2,2-dimethylolpropane, 2,2-Dibromomethyl-1,3-propanediol, Dibromoneopentyl glycol, FR 1138, FR 522, NSC 9001, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCC(CO)(CBr)CBr |
| Vis mere |