Få mere at vide
2-((2-(Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)ethyl)(phenyl)amino)ethan-1-ol(DMTr-N-phenyldiethanolamine), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((2-(Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)ethyl)(phenyl)amino)ethan-1-ol(DMTr-N-phenyldiethanolamine) |
| CAS | 1085300-36-2 |
| Molekylær formel | C31 H33 N O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | DMT-amino-diethyl-phenyl-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C31H33NO4/c1-34-29-17-13-26(14-18-29)31(25-9-5-3-6-10-25,27-15-19-30(35-2)20-16-27)36-24-22-32(21-23-33)28-11-7-4-8-12-28/h3-20,33H,21-24H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(OCCN(CCO)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccc(OC)cc4 |
| IUPAC navn | 2-[N-[2-[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]ethyl]anilino]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 483.598 |
| Formel vægt | 483.241 |