Få mere at vide
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane-d8 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane-d8 |
| CAS | 1794780-53-2 |
| Molekylær formel | C14H3D8Cl3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4,4'-(2,2,2-Trichloroethylidene)diphenol-d8, 4,4'-Dihydroxydiphenyltrichloroethane-d8, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane-d8, Bisdemethylmethoxychlor-d8, HPTE-d8, 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethane-d8, Hydroxychlor-d8, NSC 7045-d8, p,p'-Hydroxy-DDT-d8, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane-d8, 1,1-Bis(p-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane-d8, 2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)ethane-d8, α,α-Bis(4-hydroxyphenyl)-β,β,β-trichloroethane-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl3O2/c15-14(16,17)13(9-1-5-11(18)6-2-9)10-3-7-12(19)8-4-10/h1-8,13,18-19H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | OC1=C([2H])C([2H])=C(C(C(Cl)(Cl)Cl)C2=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C2[2H])C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2,2-trichloro-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)ethyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.64 |