Få mere at vide
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, 85%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane |
| CAS | 1675-54-3 |
| Molekylær formel | C21H24O4 |
| MDL nummer | MFCD00080480 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | CC(C)(C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1)C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.41 |
| Procent renhed | 85% |