Få mere at vide
2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane, Mikromol™
Artikelnummer. 30052569
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052569 100 mg
30049334 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052569 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2513.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane
CAS 2642-80-0
Analyt- eller komponentnavne 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 Cl3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl3/c15-9-14(10-1-5-12(16)6-2-10)11-3-7-13(17)8-4-11/h1-8,14H,9H2
SMIL ClCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 1-chloro-4-[2-chloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 285.6
Mængde 100 mg
Formel vægt 283.9926 g/mol