missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2-Bis[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanone Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Bis[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanone Dihydrochloride |
| CAS | 1391054-64-0 |
| Molekylær formel | C38 H46 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,2-Bis[4-(2-diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenylethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C38H46N2O3/c1-5-39(6-2)27-29-42-35-23-19-33(20-24-35)38(32-17-13-10-14-18-32,37(41)31-15-11-9-12-16-31)34-21-25-36(26-22-34)43-30-28-40(7-3)8-4/h9-26H,5-8,27-30H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(C(=O)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccc(OCCN(CC)CC)cc4 |
| IUPAC navn | 2,2-bis[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 578.78 |
| Formel vægt | 578.3508 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?