Få mere at vide
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15595916 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595916 1 g 1g
15505926 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595916 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 83558-87-6
Molekylær formel C15H12F6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 366.27
InChI nøgle MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-hexafluoropropane, 2-amino-4-2-3-amino-4-hydroxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl phenol, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis 2-aminophenol, phenol, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis 2-amino, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydrophenyl hexafluoropropane, 1,1-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethane
PubChem CID 632603
IUPAC navn 2-amino-4-[2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl]phenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(C2=CC(=C(C=C2)O)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Smeltepunkt 238.0°C to 240.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 366.27
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl) hexafluoropropane, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.