Få mere at vide
2,2'-Bis-(1-adamantyl)-4,4'-dimethoxybiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[4,4'Bis(methoxy)biphenyl-3,3'-diyl]bis(tricyclo[3.3.1.13,7]decane) |
| CAS | 932033-57-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C34 H42 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Adapalene Imp. D (Pharmeuropa), 1,1'-[4,4'Bis(methyloxy)-biphenyl-3,3'-diyl]bis(tricyclo[3.3.1.13,7]decane), 1,1'-(4,4'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl)bis-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,3'-Diadamantyl-4,4'-dimethoxy-biphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C34H42O2/c1-35-31-5-3-27(13-29(31)33-15-21-7-22(16-33)9-23(8-21)17-33)28-4-6-32(36-2)30(14-28)34-18-24-10-25(19-34)12-26(11-24)20-34/h3-6,13-14,21-26H,7-12,15-20H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc(OC)c(c5)C67CC8CC(CC(C8)C6)C7 |
| IUPAC navn | 1-[5-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-methoxyphenyl]adamantane |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.7 |
| Vis mere |