Få mere at vide
2,2'-Biquinoline, 98%
Artikelnummer. 11434283
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434283 1 g 1g
11444283 5 g 5g
11454283 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434283 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10907.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 119-91-5 | C18H12N2 | 256.308 g/mol
2,2'-Biquinolin anvendes som reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af Cu og som indikator for titrering af organolithiumreagenser, hvilket giver gulgrønne ladningsoverførselskomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ -Biquinolin bruges som reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af Cu og som indikator for titrering af organolithiumreagenser, hvilket giver gulgrønne ladningsoverførselskomplekser.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand (0,001g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-91-5
Molekylær formel C18H12N2
Molekylvægt (g/mol) 256.308
MDL nummer MFCD00006740
InChI nøgle WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
PubChem CID 8412
IUPAC navn 2-quinolin-2-ylquinolin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Biquinoline
Smeltepunkt 193°C to 196°C
Mængde 1 g
Beilstein 187259
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water (0.001g/L).
Formel vægt 256.31
Procent renhed ≥98%