Få mere at vide
2,2'-Biquinolin-4,4-dicarboxylsyre Disodium Salt Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30331936
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30331936 5 g
1 options
Artikelnummer. 30331936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6935435G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Biquinoline-4,4-dicarboxylic Acid Disodium Salt Hydrate
CAS 979-88-4
Molekylær formel C20H10N2Na2O4 . xH2O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H12N2O4.2Na/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3cc(C(=O)[O-])c4ccccc4n3
IUPAC navn disodium; 2-(4-carboxylatoquinolin-2-yl)quinolin-4-carboxylat.
Molekylvægt (g/mol) 388.3
Formel vægt 388.0436