Få mere at vide
2,2'-Bipyrimidine, 96%
Beskrivelse
2,2'-bipyrimidin anvendes til fremstilling af 5-brom-[2,2']bipyrimidinyl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2′ -Bipyrimidin anvendes til fremstilling af 5-brom-[2,2′ ]bipyrimidinyl.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Bipyrimidine |
| Smeltepunkt | 110°C to 116°C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 607396 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| IUPAC navn | 2-pyrimidin-2-ylpyrimidin |
| Formel vægt | 158.16 |
| Procent renhed | 96% |