Få mere at vide
2,2'-Bipyridyl-d8, TRC
Artikelnummer. 30240926
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30240926 25 mg -
30240708 5 mg -
30240563 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39932825MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32190-42-4
Molekylær formel C10 D8 N2
Molekylvægt (g/mol) 164.24
Synonym 2,2′-Bipyridine-3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-d8 (9CI, ACI), 2,2′-Bipyridine-d8 (8CI)
IUPAC navn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(3,4,5,6-tetradeuteriopyridin-2-yl)pyridine
SMIL [2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bipyridyl-d8
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formel vægt 164.119