Få mere at vide
2,2'-Bipyridyl-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Bipyridyl-d8 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| Formel vægt | 164.119 |