Få mere at vide
2,2′-Bipyridyl, ≥99.0% (NT), Solstice
Artikelnummer. 15661430 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15661430 5 g Glass Bottle 5g
15651430 25 g Plastic Bottle 25g
15641430 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15661430 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 144545G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Redox indicator, for spectrophotometric det. of Fe,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 366-18-7
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00006212
InChI nøgle ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridine
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2′-Bipyridyl
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Kogepunkt 273°C
FN nummer UN2811
Beilstein 113089
Formel vægt 156.18g/mol
Procent renhed ≥99.0% (NT)
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g