Få mere at vide
2,2'-Bipyridin, ACS, 98%
Artikelnummer. 11397308
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397308 250 g 250g
11317318 10 g 10g
11307318 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030569.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 366-18-7 | C10H8N2 | 156,19 g/mol
2,2'-bipyridin virker som en bidentat chelaterende ligand, der danner komplekser med overgangsmetalioner og viser antifungal, antibakteriel og antiviral aktivitet. Det bruges til kolorimetrisk bestemmelse af jern samt oxidationsreduktionsindikatorer for at bekræfte tilstedeværelsen af jernholdige ioner i jord. Det danner komplekser med ruthenium og platin, udviser intens luminescens, som kan have praktiske anvendelser. Kobber(I)bipyridinkomplekser involveret i oxidation af alkoholer under aerobe forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 366-18-7
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00006212
InChI nøgle ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bipyridine
Smeltepunkt 70 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 272 °C til 273 °C
Flammepunkt 121 °C (249 °C)
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 113089
Merck Index 14,3347
Opløselighedsinformation Opløselig i organiske opløsningsmidler og let opløselig i vand.
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridin
Formel vægt 156.19
Procent renhed 98%
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2'-Bipyridine, ACS
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Bipyridine