Få mere at vide
2,2'-bipyridin, ACS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2,2'-bipyridin virker som en bidentat chelaterende ligand, der danner komplekser med overgangsmetalioner og viser antifungal, antibakteriel og antiviral aktivitet. Det bruges til kolorimetrisk bestemmelse af jern samt oxidationsreduktionsindikatorer for at bekræfte tilstedeværelsen af jernholdige ioner i jord. Det danner komplekser med ruthenium og platin, udviser intens luminescens, som kan have praktiske anvendelser. Kobber(I)bipyridinkomplekser involveret i oxidation af alkoholer under aerobe forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 2'-Bipyridyl |
| Smeltepunkt | 70°C |
| Kogepunkt | 272°C to 273°C |
| Flammepunkt | 121°C (249°F) |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 113089 |
| Merck Index | 14,3347 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents and slightly soluble in water. |
| IUPAC navn | 2,2'-bipyridin |
| Vis mere |