Få mere at vide
2,2'-Bipyridin, 99+%
Beskrivelse
Reagens til jernbestemmelser.2,2'-bipyridin virker som en bidentat chelaterende ligand, der danner komplekser med overgangsmetalioner og viser antifungal, antibakteriel og antiviral aktivitet. Det bruges til kolorimetrisk bestemmelse af jern samt oxidationsreduktionsindikatorer for at bekræfte tilstedeværelsen af jernholdige ioner i jord. Det danner komplekser med ruthenium og platin, udviser intens luminescens, som kan have praktiske anvendelser. Kobber(I)bipyridinkomplekser involveret i oxidation af alkoholer under aerobe forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til jernbestemmelser.2,2′ -bipyridin fungerer som en bidentat chelaterende ligand, der danner komplekser med overgangsmetalioner og viser antifungal, antibakteriel og antiviral aktivitet. Det bruges til kolorimetrisk bestemmelse af jern samt oxidationsreduktionsindikatorer for at bekræfte tilstedeværelsen af jernholdige ioner i jord. Det danner komplekser med ruthenium og platin, udviser intens luminescens, som kan have praktiske anvendelser. Kobber(I)bipyridinkomplekser involveret i oxidation af alkoholer under aerobe forhold.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler og svagt opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Bipyridine |
| Smeltepunkt | 70 °C |
| Kogepunkt | 272 °C til 273 °C |
| Flammepunkt | 121 °C (249 °C) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 113089 |
| Merck Index | 14,3347 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i organiske opløsningsmidler og let opløselig i vand. |
| IUPAC navn | 2,2'-bipyridin |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,2'-Bipyridine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Bipyridine