Få mere at vide
2,2'-Bipyridine, 99+%
Artikelnummer. 11412448
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11412448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15782.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 366-18-7 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
Reagens til jernbestemmelser.2,2'-bipyridin virker som en bidentat chelaterende ligand, der danner komplekser med overgangsmetalioner og viser antifungal, antibakteriel og antiviral aktivitet. Det bruges til kolorimetrisk bestemmelse af jern samt oxidationsreduktionsindikatorer for at bekræfte tilstedeværelsen af jernholdige ioner i jord. Det danner komplekser med ruthenium og platin, udviser intens luminescens, som kan have praktiske anvendelser. Kobber(I)bipyridinkomplekser involveret i oxidation af alkoholer under aerobe forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til jernbestemmelser.2,2′ -bipyridin fungerer som en bidentat chelaterende ligand, der danner komplekser med overgangsmetalioner og viser antifungal, antibakteriel og antiviral aktivitet. Det bruges til kolorimetrisk bestemmelse af jern samt oxidationsreduktionsindikatorer for at bekræfte tilstedeværelsen af jernholdige ioner i jord. Det danner komplekser med ruthenium og platin, udviser intens luminescens, som kan have praktiske anvendelser. Kobber(I)bipyridinkomplekser involveret i oxidation af alkoholer under aerobe forhold.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler og svagt opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 366-18-7
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00006212
InChI nøgle ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bipyridine
Smeltepunkt 70°C
Kogepunkt 272°C to 273°C
Flammepunkt 121°C (249°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 113089
Merck Index 14,3347
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents and slightly soluble in water.
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridin
Formel vægt 156.19
Procent renhed ≥99%