Få mere at vide
2,2'-Bipyridine, 99+%
Artikelnummer. 11402448
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11402448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15782.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 366-18-7 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
Reagens til jernbestemmelser.2,2'-bipyridin virker som en bidentat chelaterende ligand, der danner komplekser med overgangsmetalioner og viser antifungal, antibakteriel og antiviral aktivitet. Det bruges til kolorimetrisk bestemmelse af jern samt oxidationsreduktionsindikatorer for at bekræfte tilstedeværelsen af jernholdige ioner i jord. Det danner komplekser med ruthenium og platin, udviser intens luminescens, som kan have praktiske anvendelser. Kobber(I)bipyridinkomplekser involveret i oxidation af alkoholer under aerobe forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til jernbestemmelser.2,2′ -bipyridin fungerer som en bidentat chelaterende ligand, der danner komplekser med overgangsmetalioner og viser antifungal, antibakteriel og antiviral aktivitet. Det bruges til kolorimetrisk bestemmelse af jern samt oxidationsreduktionsindikatorer for at bekræfte tilstedeværelsen af jernholdige ioner i jord. Det danner komplekser med ruthenium og platin, udviser intens luminescens, som kan have praktiske anvendelser. Kobber(I)bipyridinkomplekser involveret i oxidation af alkoholer under aerobe forhold.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler og svagt opløselig i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 366-18-7
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00006212
InChI nøgle ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bipyridine
Smeltepunkt 70°C
Kogepunkt 272°C to 273°C
Flammepunkt 121°C (249°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 113089
Merck Index 14,3347
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents and slightly soluble in water.
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridin
Formel vægt 156.19
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Bipyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,2-Bipyridine
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis