Få mere at vide
[2,2'-Bipyridine]-6-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2,2'-Bipyridine]-6-carbaldehyde |
| CAS | 134296-07-4 |
| Molekylær formel | C11H8N2O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O/c14-8-9-4-3-6-11(13-9)10-5-1-2-7-12-10/h1-8H |
| SMIL | O=Cc1cccc(n1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 6-pyridin-2-ylpyridine-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vægt | 184.0637 |