Få mere at vide
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid) |
| CAS | 1802-30-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H8 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Nicotinic Acid Imp. B (EP), 6,6'-Dinicotinic Acid, 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid, Nicotinic Acid Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(nc1)c2ccc(cn2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 6-(5-carboxypyridin-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Vis mere |