Få mere at vide
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11405177
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405177 5 g 5g
11495167 1 g 1g
11415177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22594.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6813-38-3 | C12H6N2O4 | 242.19 g/mol
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarboxylsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ -Bipyridin-4,4′ -dicarboxylsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i almindelige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6813-38-3
Molekylær formel C12H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 242.19
MDL nummer MFCD00015430
InChI nøgle FXPLCAKVOYHAJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine, 2,2'-biisonicotinic acid, 2,2'-dipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylicacid, 2-4-carboxypyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4,4-dicarboxy-2,2-bipyridine, 2-4-carboxy-2-pyridyl pyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 688094
IUPAC navn 2-(4-carboxypyridin-2-yl)pyridin-4-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=NC(=C1)C1=CC(=CC=N1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Smeltepunkt >310°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in common organic solvents.
Formel vægt 244.21
Procent renhed 98%