Få mere at vide
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30340967
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30340967 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30340967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39931350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxamide
CAS 100137-02-8
Molekylær formel C12 H10 N4 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N4O2/c13-11(17)7-1-3-15-9(5-7)10-6-8(12(14)18)2-4-16-10/h1-6H,(H2,13,17)(H2,14,18)
SMIL NC(=O)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)N
IUPAC navn 2-(4-carbamoylpyridin-2-yl)pyridin-4-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 242.233
Formel vægt 242.08