Få mere at vide
2,2'-Biphenol, 99%
Artikelnummer. 10656162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10656162 100 g Plastflaske 100g
10193340 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656162 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.56 DKK
    350.65 DKK / 100g
    Spare 38.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1806-29-7
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00002210
InChI nøgle IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
IUPAC navn 2-(2-hydroxyphenyl)phenol
SMIL OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2′-Biphenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 108°C to 111°C
Farve Beige til Beige-Grå
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 315°C
Flammepunkt 154°C
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4C6H4OH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 989
Specifik vægtfylde 0.83
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Biphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.