Få mere at vide
2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H14O4/c23-21(24)19-7-5-15-9-13(1-3-17(15)11-19)14-2-4-18-12-20(22(25)26)8-6-16(18)10-14/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26) |
| Formel vægt | 342.0892 |
| Procent renhed | >95% |