Få mere at vide
2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17940516
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17940516 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17940516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0681.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid
CAS 932033-58-4
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H14 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Adapalene Imp. A (EP), Adapalene USP Related Compound E, Adapalene USP RC E, 2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid, Adapalene Related Compound E, Adapalene Impurity A
InChI formel InChI=1S/C22H14O4/c23-21(24)19-7-5-15-9-13(1-3-17(15)11-19)14-2-4-18-12-20(22(25)26)8-6-16(18)10-14/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)
SMIL OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc4cc(ccc4c3)C(=O)O
IUPAC navn 6-(6-carboxynaphthalen-2-yl)naphthalene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 342.34
Mængde 50 mg
Formel vægt 342.0892 g/mol