Få mere at vide
2,2'-biimidazol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16657042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16657042 5 g
16647042 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16657042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465820050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 492-98-8 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-98-8
Molekylær formel C6H6N4
Molekylvægt (g/mol) 134.14
MDL nummer MFCD00047014
InChI nøgle AZUHIVLOSAPWDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2 '-Bisimidazole; 2,2 '-Diimidazole
IUPAC navn 1H,1'H-2,2'-biimidazol
SMIL N1C=CN=C1C1=NC=CN1
Tekniske data
Alpha vektor BIIMIDAZOLE
Kemisk navn eller materiale 2,2 '-Biimidazole
Smeltepunkt >350°C
Farve Grå til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5 % (Titration with HClO4)
Emballage glasflaske
Mængde 5 g
FN nummer 3265
Formel vægt 134.14
Fysisk form Krystallinsk pulver