missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Benzylphenoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2-Benzylphenoxy)-N-methylethanamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyltoloxamine Related Compound A |
| CAS | 75859-72-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phenyltoloxamine Related Compound A |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, N-methyl-2-(α-phenyl-o-tolyloxy)-, hydrochloride (5CI), Phenyltoloxamine Related Compound A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-11-12-18-16-10-6-5-9-15(16)13-14-7-3-2-4-8-14;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCCOc1ccccc1Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(2-benzylphenoxy)-N-methylethanamine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?