Få mere at vide
2-(2-Benzyloxyphenoxy)ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Benzyloxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 72955-81-8 |
| Molekylær formel | C15 H17 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c16-10-11-17-14-8-4-5-9-15(14)18-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9H,10-12,16H2 |
| SMIL | NCCOc1ccccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(2-phenylmethoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vægt | 243.1259 |