missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Benzyloxyphenoxy)ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Benzyloxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 72955-81-8 |
| Molekylær formel | C15 H17 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c16-10-11-17-14-8-4-5-9-15(14)18-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9H,10-12,16H2 |
| SMIL | NCCOc1ccccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(2-phenylmethoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vægt | 243.1259 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?