Få mere at vide
2,2'-Azobis (2-methylpropionamidin) dihydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10218502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10218502 25 g Plastflaske 25g
10005650 50 g Plastflaske 50g
10698414 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10218502 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.83 DKK
    374.65 DKK / 25g
    Spare 61.18 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2997-92-4 | C8H18N6·2HCl | 271,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2997-92-4
Molekylær formel C8H18N6·2HCl
Molekylvægt (g/mol) 271.19
MDL nummer MFCD00142725
InChI nøgle LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym aaph, 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-methylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-methylpropionamidine dihydrochloride, ms 1 catalyst, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
PubChem CID 76344
IUPAC navn 2-[(1-amino-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidamid; dihydrochlorid
SMIL CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tæthed 0.4200g/mL
Tab ved tørring 1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 til 102,5 % (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 04,IV,3379
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 271.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Granulat
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.