Få mere at vide
2,2'-Azobis[2-methylpropanimidamid] Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30335062
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30335062 100 g
1 options
Artikelnummer. 30335062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA932650100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Azobis[2-methyl-propanimidamide] Dihydrochloride
CAS 2997-92-4
Molekylær formel C8H20Cl2N6
Mængde 100 g
Synonym 2,2'-(1,2-Diazenediyl)bis[2-methylpropanimidamide Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-methyl-propionamidine Dihydrochloride, 2,2-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(isobutyramidine hydrochloride), 2,2'-Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(propane-2-carboxamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobisamidinopropane dihydrochloride, 2,2'-Azobisisobutyramidinium Chloride, AAPH, AIBA, Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, Azobisisobutyramidinium Dichloride, Azostarter V 50, MS 1, MS 1 (catalyst), NC 32P, V 50, VA 50, VA 50 (catalyst), Vazo 56, Vazo 56WSP, Vazo 56WSW, Wako V 50
InChI formel InChI=1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H
SMIL Cl.Cl.CC(C)(N=NC(C)(C)C(=N)N)C(=N)N
IUPAC navn 2-[(1-amino-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidamid; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 271.19
Formel vægt 270.1127