Få mere at vide
2,2', Azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-sulfonsyre), diammoniumsalt, For TLC analyse, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 2' Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), diammonium salt |
| Navn note | Til TLC analyse |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 548.7 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Sal
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Sal