Få mere at vide
2,2', Azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-sulfonsyre), diammoniumsalt, For TLC analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486791 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486791 1 g 1g
11496791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486791 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219502301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    642.55 DKK / 1g
    Spare 32.45 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 30931-67-0
Molekylær formel C18H24N6O6S4
Molekylvægt (g/mol) 548.67
MDL nummer MFCD00010404,MFCD00010404
InChI nøgle OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Synonym ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
PubChem CID 91884754
IUPAC navn diazanium;3-ethyl-2-[(E)-(3-ethyl-6-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazinyliden]-1,3-benzothiazol-6-sulfonat
SMIL [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2' Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), diammonium salt
Navn note For TLC analysis
Farve Grøn
Mængde 1 g
Formel vægt 548.7
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Diammonium Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]