Få mere at vide
2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonsyre) diammoniumsalt, 98%
Artikelnummer. 15460447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460447 1 g 1g
15470447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65535.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.05 DKK
    486.65 DKK / 1g
    Spare 54.40 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kromogent substrat til peroxidase-assays | CAS: 30931-67-0 | C18H24N6O6S4 | 548,67 g/mol
Kromogent substrat til peroxidaseassays.2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsyre) diammoniumsalt anvendes i vid udstrækning som et peroxidasesubstrat, der er egnet til brug i enzymbundet immunosorbentassay (ELISA ) procedurer. Det spiller en vigtig rolle i fødevareindustrien at måle fødevarers antioxidantkapacitet. Det bruges til at observere reaktionskinetikken af specifikke enzymer og involveret i glukosestimeringsreagens i blodserum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kromogent substrat til peroxidaseanalyser.2,2′ -Azino-bis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsyre) diammoniumsalt anvendes i vid udstrækning som et peroxidasesubstrat, der er egnet til brug i enzymbundet immunosorbentassay (ELISA ) procedurer. Det spiller en vigtig rolle i fødevareindustrien at måle fødevarers antioxidantkapacitet. Det bruges til at observere reaktionskinetikken af specifikke enzymer og involveret i glukosestimeringsreagens i blodserum.
Opløselighed
Opløses i vand ved 50 mg/ml. Opløsningen kan være lidt uklar.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30931-67-0
Molekylær formel C18H24N6O6S4
Molekylvægt (g/mol) 548.67
MDL nummer MFCD00010404,MFCD00010404
InChI nøgle OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Synonym ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
PubChem CID 91884754
IUPAC navn diazanium;3-ethyl-2-[(E)-(3-ethyl-6-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazinyliden]-1,3-benzothiazol-6-sulfonat
SMIL [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
Farve Grøn
Mængde 1 g
Beilstein 7329461
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløs i vand ved 50 mg/ml. Løsningen kan være en smule uklar.
Formel vægt 548.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt