Få mere at vide
2,2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazolin-6-sulfonsyreopløsning, 100 ml, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11415812 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11415812
Brand: MP Biomedicals 04821809
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stabiliseret flydende substrat Et sikkert, bekvemt og godt overordnet ydende substrat til ELISA . Det kan bruges til både kinetiske reaktioner og endepunktsreaktioner; Leveres klar til brug ved 1,46 mmol/liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 100mL
Synonym ABTS
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)