Få mere at vide
2,2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazolin-6-sulfonsyreopløsning, 1 liter, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11425812 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425812 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11425812 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04821810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4805.00 DKK
    4576.18 DKK / 1 L
    Spare 228.82 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Stabiliseret flydende substrat Et sikkert, bekvemt og godt overordnet ydende substrat til ELISA . Det kan bruges til både kinetiske reaktioner og endepunktsreaktioner; Leveres klar til brug ved 1,46 mmol/liter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2'-Azino-bis-(3-ethyl-benzthiazoline-6-sulfonic Acid Solution, 1 liter
CAS 30931-67-0
Molekylær formel C18H24N6O6S4
MDL nummer MFCD00010404,MFCD00010404
Synonym ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
InChI nøgle OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
SMIL [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
IUPAC navn diazanium;3-ethyl-2-[(E)-(3-ethyl-6-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazinyliden]-1,3-benzothiazol-6-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 548.67
PubChem CID 91884754
Mængde 1 L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid) Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid)