missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Azidoethyl)-1,3-dioxolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Azidoethyl)-1,3-dioxolane |
| CAS | 111752-08-0 |
| Molekylær formel | C5H9N3O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Azidopropionaldehyde Cyclic Ethylene Acetal, Azidoethyldioxolane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-8-7-2-1-5-9-3-4-10-5/h5H,1-4H2 |
| SMIL | [N-]=[N+]=NCCC1OCCO1 |
| IUPAC navn | 2-(2-azidoethyl)-1,3-dioxolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.14 |
| Formel vægt | 143.0695 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?