missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2'-Azanediyldipropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Azanediyldipropionic Acid |
| CAS | 219755-19-8 |
| Molekylær formel | C6H11NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)7-4(2)6(10)11/h3-4,7H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | O=C(C(C)NC(C)C(O)=O)O |
| IUPAC navn | 2-(1-carboxyethylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?