Få mere at vide
2,2'-Anhydrouridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469356 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW012313
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2,2'-Anhydrouridine is used for anticancer and antiviral research.
2,2'-Anhydrouridine is used for anticancer and antiviral research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Anhydrouridine
Fysisk form Powder
CAS 3736-77-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10N2O5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym 2,2'-Cyclouridine O2,2'-Cyclouridine
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (110.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@]1([H])N(C2=N3)C=CC3=O
Molekylvægt (g/mol) 226.19
Formel vægt 226.19
Procent renhed 97.0%