Få mere at vide
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid hydrochloride |
| CAS | 66659-20-9 |
| Molekylær formel | C5H6N2O2S • HCl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-, hydrochloride (1:1), 4-Thiazoleacetic acid, 2-amino-, monohydrochloride (9CI), 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid hydrochloride, 2-Aminothiazole-4-acetic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2S.ClH/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9;/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H |
| SMIL | C(C1=CSC(=N)N1)C(=O)O.Cl |
| IUPAC navn | 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.63 |
| Formel vægt | 193.9917 |