Få mere at vide
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole, 98%
Artikelnummer. 11426740
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426740 5 g 5g
11436740 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07034.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5805-39-0 | C13H11N3 | 209.25 g/mol
2-(2-aminophenyl)benzimidazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(2-Aminophenyl)benzimidazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5805-39-0
Molekylær formel C13H11N3
Molekylvægt (g/mol) 209.25
MDL nummer MFCD00051496
InChI nøgle YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzimidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzoimidazol-2-yl-phenylamine, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl aniline, benzenamine, 2-1h-benzimidazol-2-yl, 2-o-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl benzenamine, 2-benzimidazol-2-ylphenylamine
PubChem CID 79869
SMIL NC1=CC=CC=C1C1=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Smeltepunkt 212°C to 216°C
Mængde 5 g
Beilstein 173018
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 2-(lH-1,3-benzodiazol-2-yl)anilin
Formel vægt 209.24
Procent renhed 98%